Merck
538612
Sigma-Aldrich
2,3-Difluorobenzylamine
97%
About This Item
Wzór liniowy:
F2C6H3CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.495 (lit.)
tw
65 °C/4 mmHg (lit.)
gęstość
1.223 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
NCc1cccc(F)c1F
InChI
1S/C7H7F2N/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9/h1-3H,4,10H2
Klucz InChI
OHZUCDHZOHSBPZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
171.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
77.22 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)