Merck
532193
Sigma-Aldrich
3-Iodobenzyloxybenzene
90%
About This Item
Wzór liniowy:
IC6H4OCH2C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
310.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
90%
mp
47-50 °C (lit.)
grupa funkcyjna
iodo
phenyl
ciąg SMILES
Ic1cccc(OCc2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H11IO/c14-12-7-4-8-13(9-12)15-10-11-5-2-1-3-6-11/h1-9H,10H2
Klucz InChI
QMKHOPJXDQAHBG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)