Merck
528382
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-1-naphthoic acid
98%
Synonim(y):
2-Methoxynaphthoic acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC10H6CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.21
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
177-180 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc2ccccc2c1C(O)=O
InChI
1S/C12H10O3/c1-15-10-7-6-8-4-2-3-5-9(8)11(10)12(13)14/h2-7H,1H3,(H,13,14)
Klucz InChI
OSTYZAHQVPMQHI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Methoxy-1-naphthoic acid is the 3-methoxy derivative of 1-napthoic acid. It can be prepared from a Grignard reagent derived from 1-bromo-2-methoxynaphthalene. 2-Methoxy-1-naphthoic acid undergoes Birch reduction to afford 2-methoxy-1,4,5,8-tetrahydro-1-naphthoic acid.
Zastosowanie
2-Methoxy-1-naphthoic acid may be used in the synthesis of chiral (methoxynaphthyl)oxazoline.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Enantioselective synthesis of binaphthyls via nucleophilic aromatic substitution on chiral oxazolines.
Meyers AI and Lutomski KA.
Journal of the American Chemical Society, 104(3), 879-881 (1982)
The Reaction of Phenyl 2-Methoxy-1-naphthoate with Grignard Reagents. A New Route to Fluorenones.
Fuson RC and Wassmundt FW.
Journal of the American Chemical Society, 78(20), 5409-5413 (1956)
Birch Reduction of 2-Naphthoic and of ortho-Methoxynaphthoic Acids.
Eliel EL and Hoover TE.
The Journal of Organic Chemistry, 24(7), 938-942 (1959)