Merck
519022
Sigma-Aldrich
trans-2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]vinylboronic acid
≥95%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4CF3CHCHB(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.96
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥95%
Postać
solid
mp
204-210 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]\C(B(O)O)=C(\[H])c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H8BF3O2/c11-9(12,13)8-3-1-7(2-4-8)5-6-10(14)15/h1-6,14-15H/b6-5+
Klucz InChI
BBNQFBHQOPZKTI-AATRIKPKSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Reactant for:
Microwave-assisted Suzuki-Miyaura cross-coupling
Cobalt-catalyzed coupling reactions
Preparation of vinylic MIDA boronates
Synthesis of C2-aryl pyrrolobenzodiazepine antitumor agents
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3