Merck
518360
Sigma-Aldrich
Boc-Hyp-OH
97%
Synonim(y):
trans-N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-L-proline, Boc-L-hydroxyproline
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H17NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.25
Beilstein:
4295484
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]20/D −78° in H2O
mp
123-127 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@H](O)C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO5/c1-10(2,3)16-9(15)11-5-6(12)4-7(11)8(13)14/h6-7,12H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)/t6-,7+/m1/s1
Klucz InChI
BENKAPCDIOILGV-RQJHMYQMSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)