Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH=CDCOCD3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.21
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
97 atom % D
Mass shift:
M+4
isotopic purity
97 atom % D
Quality Segment
bp
260-262 °C (lit.)
mp
39-42 °C (lit.)
mass shift
M+4
SMILES string
[H]\C(=C(\[2H])C(=O)C([2H])([2H])[2H])c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3/b8-7+/i1D3,7D
InChI key
BWHOZHOGCMHOBV-UGHRQIHESA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
150.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
65.56 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?