Przejdź do
516201
Sulfonyl amide, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 1.5-2.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Synonim(y):
MP-TsNH2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
844,00 zł
633,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
633,00 zł
Cena katalogowa844,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
crosslinking
1 % cross-linked with divinylbenzene
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
extent of labeling
1.5-2.0 mmol/g loading
particle size
100-200 mesh
functional group
sulfonamide
SMILES string
C=Cc1ccccc1.NS(=O)(=O)c2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
InChI
1S/C10H10.C8H8.C6H7NO2S/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1-5H,(H2,7,8,9)
InChI key
MUUSWFAQENVFGH-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
540285540293555215
description
100-200 mesh, extent of labeling: 1.5-2.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
description
macroporous, 18-50 mesh, extent of labeling: 2.5-3.5 mmol/g N loading
description
macroporous, 40-90 mesh, extent of labeling: 2.5-3.5 mmol/g loading
description
macroporous, 40-70 mesh, extent of labeling: 0.7-1.5 mmol/g loading
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
crosslinking
1 % cross-linked with divinylbenzene
crosslinking
-
crosslinking
-
crosslinking
-
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis, reactivity: proton reactive
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis, reactivity: proton reactive
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
particle size
100-200 mesh
particle size
18-50 mesh
particle size
40-90 mesh
particle size
40-70 mesh
extent of labeling
1.5-2.0 mmol/g loading
extent of labeling
2.5-3.5 mmol/g N loading
extent of labeling
2.5-3.5 mmol/g loading
extent of labeling
0.7-1.5 mmol/g loading
functional group
sulfonamide
functional group
-
functional group
-
functional group
amine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)