Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 685,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8BrClO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.51
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
685,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
53-57 °C
functional group
bromo, chloro
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1ccc(CBr)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H8BrClO/c1-11-7-3-2-6(5-9)8(10)4-7/h2-4H,5H2,1H3
InChI key
UIOYCWAQKOLSMA-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 95% | description 97% | description 98% |
| assay 97% | assay 95% | assay 97% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| mp 53-57 °C | mp 78-82 °C (lit.) | mp - | mp - |
| form solid | form - | form - | form liquid |
| functional group bromo, chloro | functional group bromo, iodo | functional group bromo | functional group bromo |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
219.9 °F
flash_point_c
104.4 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?