Key Documents
513369
Luperox® Delta X-9, 2-Butanone peroxide solution
~31 wt. % in 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate
Synonim(y):
2-Butanone peroxide solution, Methyl ethyl ketone peroxide solution
About This Item
Polecane produkty
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
stężenie
~31 wt. % in 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate
współczynnik refrakcji
n20/D 1.437
gęstość
1.005 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCC(C)(OO)OOC(C)(CC)OO
InChI
1S/C8H18O6/c1-5-7(3,11-9)13-14-8(4,6-2)12-10/h9-10H,5-6H2,1-4H3
Klucz InChI
WFUGQJXVXHBTEM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Org. Perox. D - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?