Merck
510629
Sigma-Aldrich
Bis(ethylcyclopentadienyl)chromium(II)
Synonim(y):
1,1′-Diethylchromocene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H18Cr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Produkt 510629 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
przydatność reakcji
core: chromium
reagent type: catalyst
Poziom jakości
gęstość
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cr].CC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C7H9.Cr/c2*1-2-7-5-3-4-6-7;/h2*3-6H,2H2,1H3;
Klucz InChI
OZUJAILVLUFQME-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Catalyst for polymerization of ethylene
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)