Unless otherwise stated, this product is intended for research use only. It is not suitable for any other purpose, which includes, but is not limited to, unauthorized commercial use, in vitro diagnostic use, or therapeutic use in humans or animals.
Kluczowe dokumenty
Wybierz wielkość
194,00 zł
Cena katalogowa388,00 złZaoszczędź 50%Wybierz wielkość
About This Item
194,00 zł
Cena katalogowa388,00 złZaoszczędź 50%Polecane produkty
Próba
≥95.0%
mp
70-77 °C
grupa funkcyjna
ester
hydroxyl
ketone
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)[C@@]1(C)CC[C@]2(C)CC[C@]3(C)C(=CC(=O)[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2C1
InChI
1S/C48H82O4/c1-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-33-52-42(51)45(5)30-29-44(4)31-32-47(7)36(37(44)35-45)34-38(49)41-46(6)27-26-40(50)43(2,3)39(46)25-28-48(41,47)8/h34,37,39-41,50H,9-33,35H2,1-8H3/t37-,39-,40-,41+,44+,45-,46-,47+,48+/m0/s1
Klucz InChI
WNIFXKPDILJURQ-JKPOUOEOSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
-
Hello. Can this be used as a food sweetener? What's its number if so? If not do you have a sweetener that will blend well with lipid-based food product?