Quality Segment
concentration
0.5 M in THF
bp
65 °C
density
0.991 g/mL at 25 °C
functional group
chloro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[Zn]Cc1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C7H5Cl2.ClH.Zn/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9;;/h2-4H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
NEPYXTRQHMZQAE-UHFFFAOYSA-M
Application
Legal Information
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Słowo ostrzegawcze
Danger
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
1.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17.2 °C - closed cup
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-99-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?