Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 766,00 zł 574,50 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3660,00 zł 2745,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.13
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-392-8
Beilstein/REAXYS Number:
3198993
MDL number:
Assay:
≥97.0% (T)
Form:
solid
574,50 zł
Cena katalogowa766,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97.0% (T)
form
solid
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1CC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C6H8O4/c7-5(8)3-1-2-4(3)6(9)10/h3-4H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-,4-/m1/s1
InChI key
SUSAGCZZQKACKE-QWWZWVQMSA-N
General description
The interaction of the carboxyl groups in the fragmentation of the molecular ions of cis-cyclobutane-1,2-dicarboxylic acid helps to distinguish it from trans-cyclobutane-1,2-dicarboxylic acid.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.0% (T) | description ≥97.0% (T) | description ≥97.0% (GC) | description 97% |
| assay ≥97.0% (T) | assay ≥97.0% (T) | assay ≥97.0% (GC) | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form solid | form solid | form - | form - |
| functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?