Merck
492531
Sigma-Aldrich
Equilin-2,4,16,16-d4 3-sulfate sodium salt
≥97 atom % D, ≥96% (CP), contains 50% TRIS-d5 as stabilizer
Synonim(y):
Sodium equilin-3-sulfate-2,4,16,16-d4
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18D4H15NaO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
374.42
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
≥97 atom % D
Próba
≥96% (CP)
Formularz
solid
zawiera
50% TRIS-d5 as stabilizer
mp
230 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[Na+].[H][C@]12CCC3(C)C(=O)C([2H])([2H])C[C@@]3([H])C1=CCc4c([2H])c(OS([O-])(=O)=O)c([2H])cc24
InChI
1S/C18H20O5S.Na/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(23-24(20,21)22)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)19;/h3-5,10,14,16H,2,6-9H2,1H3,(H,20,21,22);/q;+1/p-1/t14-,16+,18?;/m1./s1/i3D,7D2,10D;
Klucz InChI
QTTMOCOWZLSYSV-YWDHUTFRSA-M
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)