Merck
492310
Sigma-Aldrich
3-Hydroxytetradecanoic acid-2,2,3,4,4-d5
98 atom % D
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)9CD2CD(OH)CD2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.40
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Próba
98% (CP)
Postać
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
mp
78-80 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(CCCCCCCCCC)C([2H])(O)C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C14H28O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13(15)12-14(16)17/h13,15H,2-12H2,1H3,(H,16,17)/i11D2,12D2,13D
Klucz InChI
ATRNZOYKSNPPBF-RWKHAKRRSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J M Del Bas et al.
International journal of obesity (2005), 42(4), 746-754 (2017-11-24)
Gut microbiota have been described as key factors in the pathophysiology of obesity and different components of metabolic syndrome (MetS). The cafeteria diet (CAF)-fed rat is a preclinical model that reproduces most of the alterations found in human MetS by