Merck
492183
Sigma-Aldrich
Dichloromethane-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
Methylene-13C chloride
Wybierz wielkość
250 MG
2580,00 zł
2580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
2580,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
13CH2Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
85.93
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
2580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.424 (lit.)
bp
40 °C (lit.)
mp
−97 °C (lit.)
gęstość
1.341 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
environmental
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
Cl[13CH2]Cl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/i1+1
Klucz InChI
YMWUJEATGCHHMB-OUBTZVSYSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)