Merck
491535
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzaldehyde-2,3,5,6-d4
98 atom % D, 99% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6D4CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.59
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
99% (CP)
Formularz
solid
metody
protein expression: suitable
bp
213-214 °C (lit.)
mp
45-50 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1c([2H])c([2H])c(Cl)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H/i1D,2D,3D,4D
Klucz InChI
AVPYQKSLYISFPO-RHQRLBAQSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)