Merck
491284
Sigma-Aldrich
1-Phenylethanol-2,2,2-d3
98 atom % D
Synonim(y):
sec-Phenethyl-β,β,β-d3 alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH(OH)CD3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
125.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
współczynnik refrakcji
n20/D 1.532 (lit.)
tw
204 °C/745 mmHg (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
gęstość
1.036 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/i1D3
Klucz InChI
WAPNOHKVXSQRPX-FIBGUPNXSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
187.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
86.6 °C - Pensky-Martens closed cup