Kluczowe dokumenty
486302
1,4-Dibromobutane-2,2,3,3-d4
98 atom % D
About This Item
Wzór liniowy:
BrCH2CD2CD2CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.94
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5186 (lit.)
bp
63-65 °C/6 mmHg (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
gęstość
1.908 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(CBr)C([2H])([2H])CBr
InChI
1S/C4H8Br2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2/i1D2,2D2
Klucz InChI
ULTHEAFYOOPTTB-LNLMKGTHSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?