Merck
485578
Sigma-Aldrich
DL-Alanine-2,3-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
13CH313CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
91.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Postać
solid
mp
289 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[13CH3][13CH](N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/i1+1,2+1
Klucz InChI
QNAYBMKLOCPYGJ-ZDOIIHCHSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3