Merck
478547
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-5-methylphenyl isocyanate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H3(CH3)NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.537 (lit.)
bp
240 °C (lit.)
mp
25-26 °C (lit.)
gęstość
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccc(C)cc1N=C=O
InChI
1S/C9H9NO2/c1-7-3-4-9(12-2)8(5-7)10-6-11/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
IDOHLSFNBKNRRJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Izocyjanian 2-metoksy-5-metylofenylu jest izocyjanianem arylowym.
Zastosowanie
Izocyjanian 2-metoksy-5-metylofenylowy może być stosowany w syntezie 9-benzylo-9-azabicyklo[3.3.1]nonan-3-ylo-2-metoksy-5-metylofenylokarbaminianu, prekursora do opracowania ligandówreceptora σ2.[1]
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wenhua Chu et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(3), 1222-1231 (2009-01-03)
A series of N-substituted 9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3alpha-yl phenylcarbamate analogs were synthesized. Among them, WC-26 and WC-59 were identified as the most potent sigma(2) receptor ligands (K(i)=2.58 and 0.82 nM, respectively) with high selectivity against sigma(1) (K(i) of sigma(1)/sigma(2) ratio=557 and 2087, respectively).