Merck
478318
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-methylphenyl isocyanate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H3(CH3)NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.515 (lit.)
tw
186 °C (lit.)
gęstość
1.176 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1ccc(F)cc1N=C=O
InChI
1S/C8H6FNO/c1-6-2-3-7(9)4-8(6)10-5-11/h2-4H,1H3
Klucz InChI
KRAMFLATTKXGOW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
5-Fluoro-2-methylphenyl isocyanate, also known as 4-fluoro-2-isocyanato-1-methylbenzene, is an organic building block containing an isocyanate group.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
156.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
69 °C - closed cup