Merck
47719
Sigma-Aldrich
N-Formylglycine ethyl ester
≥98.0% (GC)
About This Item
Wzór liniowy:
HCONHCH2COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.13
Beilstein:
1099378
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
współczynnik refrakcji
n20/D 1.453 (lit.)
n20/D 1.453
bp
267-269 °C (lit.)
gęstość
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CCOC(=O)CNC=O
InChI
1S/C5H9NO3/c1-2-9-5(8)3-6-4-7/h4H,2-3H2,1H3,(H,6,7)
Klucz InChI
GMBCCEOJUWMBPF-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)