Merck
476951
Sigma-Aldrich
(2S,3S)-1,2-Epoxy-3-(Boc-amino)-4-phenylbutane
99%
Synonim(y):
tert-Butyl [S-(R*,R*)]-(−)-(1-oxiranyl-2-phenylethyl)carbamate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H21NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Aby zapytać o ten produkt 476951, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Próba
99%
aktywność optyczna
[α]23/D −7°, c = 0.6 in methanol
mp
125-127 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ether
phenyl
ciąg SMILES
[H][C@@]1(CO1)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C15H21NO3/c1-15(2,3)19-14(17)16-12(13-10-18-13)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12-13H,9-10H2,1-3H3,(H,16,17)/t12-,13+/m0/s1
Klucz InChI
NVPOUMXZERMIJK-QWHCGFSZSA-N
Zastosowanie
(2S,3S)-1,2-Epoxy-3-(Boc-amino)-4-fenylobutan może być użyty jako reagent do przygotowania:
  • Peptydomimetyki hydroksyetylomocznika jako silne inhibitory γ-sekretazy.[1][2][3]
  • Pochodne arylsufonamidu.[4]
  • Peptydomimetyczne inhibitory β-sekretazy zawierające izostery hydroksyetyloaminy.[5]
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Arun K Ghosh et al.
Journal of medicinal chemistry, 49(17), 5252-5261 (2006-08-18)
Structure-based design and synthesis of novel HIV protease inhibitors are described. The inhibitors are designed specifically to interact with the backbone of HIV protease active site to combat drug resistance. Inhibitor 3 has exhibited exceedingly potent enzyme inhibitory and antiviral
Discovery of HIV-1 protease inhibitors with picomolar affinities incorporating N-aryl-oxazolidinone-5-carboxamides as novel P2 ligands
Ali Akbar, et al.
Journal of medicinal chemistry, 49(25), 7342-7356 (2006)
Structure-based design of novel HIV-1 protease inhibitors to combat drug resistance
Ghosh AK, et al.
Journal of medicinal chemistry, 49(17), 5252-5261 (2006)
John F Miller et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 14(4), 959-963 (2004-03-12)
A novel series of P1' chain-extended arylsufonamides was synthesized and evaluated for wild-type HIV protease inhibitory activity and in vitro antiviral activity against wild type virus and two protease inhibitor-resistant mutant viruses. All of the compounds showed dramatic increases in
Probing pockets S2-S4? of the ?-secretase active site with (hydroxyethyl) urea peptidomimetics
Esler WP, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 14(8), 1935-1938 (2004)