Merck
473006
Sigma-Aldrich
(1S,4S)-(+)-2,5-Diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide
97%
Synonim(y):
(1S,4S)-2,5-Diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10N2 · 2HBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.97
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]23/D +22°, c = 1 in H2O
mp
300 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Br.Br.C1N[C@@H]2CN[C@H]1C2
InChI
1S/C5H10N2.2BrH/c1-4-2-6-5(1)3-7-4;;/h4-7H,1-3H2;2*1H/t4-,5-;;/m0../s1
Klucz InChI
ISYQWKOXKGJREA-RSLHMRQOSA-N
Zastosowanie
(1S,4S)-(+)-2,5-dihydrobromek diazabicyklo[2.2.1]heptanu może być stosowany jako:
  • Materiał wyjściowy do syntezy chiralnych ligandów diazabicyklicznych, mający zastosowanie w otrzymywaniu kompleksów dikomiedzi(II).[1]
  • Prekursor w przygotowaniu pochodnych diazabicyklo[2.2.1]heptanu jako katalizatorów, które mają zastosowanie w reakcjach katalizy asymetrycznej.[2]
  • Organokatalizator w reakcji Biginellego aldehydów aromatycznych z acetylooctanem etylu i mocznikiem.[3]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Application of (1S, 4S)-2, 5-diazabicyclo [2.2. 1] heptane derivatives in asymmetric organocatalysis: the Biginelli reaction
Gonzalez-Olvera R, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 6(4) (2008)
Dicopper (II) complexes of chiral C2-symmetric diamino-bis (2-methylpyridyl) and diamino-bis (2-methylbenzimidazolyl) ligands
Perez V, et al.
Inorganic Chemistry Communications, 14(2), 389-391 (2011)
Dicopper (II) complexes of chiral C2-symmetric diamino-bis (2-methylpyridyl) and diamino-bis (2-methylbenzimidazolyl) ligands
Melgar-Fernandez R, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2008(4), 655-672 (2008)