Merck
471941
Sigma-Aldrich
Potassium tetrakis(2-thienyl)borate
Synonim(y):
Tetra-2-thienylborate potassium
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H12BKS4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
382.44
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
przydatność reakcji
core: boron
reagent type: catalyst
mp
>350 °C (lit.)
ciąg SMILES
[K+].c1csc(c1)[B-](c2cccs2)(c3cccs3)c4cccs4
InChI
1S/C16H12BS4.K/c1-5-13(18-9-1)17(14-6-2-10-19-14,15-7-3-11-20-15)16-8-4-12-21-16;/h1-12H;/q-1;+1
Klucz InChI
HNYWOQMQXVVVRO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for synthesis of:
  • Dienes, trienes, and cyclohexenes by coupling of organic halides, internal alkynes or cyclohexadienes and organoboranes
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)