Przejdź do
470163
3-(Chloromethyl)pentane
95%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
543,00 zł
407,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C2H5)2CHCH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.62
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
407,25 zł
Cena katalogowa543,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
refractive index
n20/D 1.423 (lit.)
bp
126-128 °C/753 mmHg (lit.)
density
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
alkyl halide, chloro
SMILES string
CCC(CC)CCl
InChI
1S/C6H13Cl/c1-3-6(4-2)5-7/h6H,3-5H2,1-2H3
InChI key
PQHNRODYYLFLRE-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
294519448753D65607
description
95%
description
95%
description
95%
description
95%
assay
95%
assay
95%
assay
95%
assay
95%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.423 (lit.)
refractive index
n20/D 1.437 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
density
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.924 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
bp
126-128 °C/753 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
bp
180 °C/20 mmHg (lit.)
functional group
chloro, alkyl halide
functional group
ether, chloro
functional group
chloro
functional group
-
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
66.2 °F - closed cup
flash_point_c
19 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)