Merck
460605
Sigma-Aldrich
Indium(I) bromide
anhydrous, beads, −10 mesh, 99.998% trace metals basis
Synonim(y):
Indium(1+) bromide
About This Item
Wzór liniowy:
InBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.72
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
Próba
99.998% trace metals basis
Formularz
beads
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: indium
wielkość cząstki
−10 mesh
bp
656 °C (lit.)
mp
220 °C (lit.)
gęstość
4.96 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Br[InH2]
InChI
1S/BrH.In.2H/h1H;;;/q;+1;;/p-1
Klucz InChI
GMVXLLMXELBKRR-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Leads to the formation of dimeric o-phenyleneindium bromide tetrakis(tetrahydrofuran) adduct, a polyfunctional Lewis acid-Lewis base adduct.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gabbai, F.P. et al.
Organometallics, 15, 4119-4119 (1996)