Merck
457604
Sigma-Aldrich
β-Propiolactone
97%
Synonim(y):
3-Hydroxypropionic acid lactone, Hydracrylic acid β-lactone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
72.06
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.412 (lit.)
tw
162 °C (lit.)
mp
−33 °C (lit.)
gęstość
1.146 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C1CCO1
InChI
1S/C3H4O2/c4-3-1-2-5-3/h1-2H2
Klucz InChI
VEZXCJBBBCKRPI-UHFFFAOYSA-N
Przestroga
During storage insolubles may form due to self-polymerization
Ostrzeżenie
OSHA-regulated carcinogen - 29 CFR Part 1910.1013
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
158.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
70 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)