Kluczowe dokumenty
457299
Poly(tetrafluoroethylene oxide-co-difluoromethylene oxide) α,ω-diol, ethoxylated
average Mn ~2,200
About This Item
Wzór liniowy:
HO(CH2CH2O)xCH2CF2O(CF2CF2O)y(CF2O)ZCF2CH2(OCH2CH2)xOH
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
aktywność właściwa
~3 ethyl ether units/molecule
masa cząsteczkowa
average Mn ~2,200
współczynnik refrakcji
n20/D 1.311 (lit.)
lepkość
125 cSt(20 °C)(lit.)
gęstość
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCCO.OC(O)(F)F.OCC(O)(F)F.OC(F)(F)C(O)(F)F
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)