Przejdź do
453021
Allyl alcohol
≥98.5%
Synonim(y):
2-Propen-1-ol
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
293,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2=CHCH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.08
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-470-7
Beilstein/REAXYS Number:
605307
MDL number:
Assay:
≥98.5%
293,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
2 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
23.8 mmHg ( 25 °C)
assay
≥98.5%
autoignition temp.
712 °F
expl. lim.
18 %
refractive index
n20/D 1.412 (lit.)
bp
96-98 °C (lit.)
mp
−129 °C (lit.)
density
0.854 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
OCC=C
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h2,4H,1,3H2
InChI key
XXROGKLTLUQVRX-UHFFFAOYSA-N
Application
Used to induce a mouse model of liver damage that has been used to study the mechanisms of hepatotoxicity and hepatic stem cell-mediated repair.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P50803318558376310
assay
≥98.5%
assay
99%
assay
99%
assay
96%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
0.854 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
−129 °C (lit.)
mp
−53 °C (lit.)
mp
-
mp
-
refractive index
n20/D 1.412 (lit.)
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
bp
96-98 °C (lit.)
bp
114-115 °C (lit.)
bp
76 °C/11 mmHg (lit.)
bp
166-168 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Allyl alcohol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
71.6 °F - closed cup
flash_point_c
22 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)