Przejdź do
318558
3-(Trimethylsilyl)propargyl alcohol
99%
Synonim(y):
3-(Trimethylsilyl)-2-propyn-1-ol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
300,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3SiC≡CCH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.24
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
226-094-5
Beilstein/REAXYS Number:
1902505
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
bp
76 °C/11 mmHg (lit.)
density
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
C[Si](C)(C)C#CCO
InChI
1S/C6H12OSi/c1-8(2,3)6-4-5-7/h7H,5H2,1-3H3
InChI key
ZVGCJDPEKKEYES-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P50803
description
99%
description
99%
assay
99%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
76 °C/11 mmHg (lit.)
bp
114-115 °C (lit.)
form
liquid
form
-
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
density
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
152.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
67 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)