Merck
452831
Sigma-Aldrich
3-Bromo-1,1,1-trichloropropane
97%
About This Item
Wzór liniowy:
BrCH2CH2CCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.513 (lit.)
bp
113-114 °C (lit.)
gęstość
1.762 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClC(Cl)(Cl)CCBr
InChI
1S/C3H4BrCl3/c4-2-1-3(5,6)7/h1-2H2
Klucz InChI
PUNXOOKBNWKKKR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
165.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
74 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
676. Fluoro-olefins. Part II. Synthesis and reactions of some 3: 3: 3-trihalogenopropenes.
Haszeldine RN.
Journal of the Chemical Society, 3371-3378 (1953)
Negative ion formation in dissociative electron attachment to selected halogen derivatives of propane.
Barszczewska W, et al.
International Journal of Mass Spectrometry, 277(1), 103-106 (2008)