Merck
449997
Sigma-Aldrich
Samarium(III) chloride
anhydrous, beads, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Samarium chloride, Samarium trichloride
About This Item
Wzór liniowy:
SmCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.72
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
Postać
beads
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: samarium
wielkość cząstki
−10 mesh
mp
686 °C (lit.)
gęstość
4.46 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Sm](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Sm/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
BHXBZLPMVFUQBQ-UHFFFAOYSA-K
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Markus Martincic et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(47), 31662-31669 (2015-11-12)
The endohedral functionalization of carbon nanotubes with both organic and inorganic materials allows the development of tailored functional hybrids whose properties benefit from the synergistic effects of the constituent compounds. Bulk filling of carbon nanotubes (CNTs) results in samples that