Przejdź do
449652
Barium chloride
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.95% trace metals basis
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
526,00 zł
394,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BaCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.23
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
233-788-1
MDL number:
eCl@ss:
38050210
Assay:
99.95% trace metals basis
Grade:
synthesis grade
394,50 zł
Cena katalogowa526,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
product line
AnhydroBeads
assay
99.95% trace metals basis
reaction suitability
core: barium
impurities
≤550.0 ppm Trace Metal Analysis
particle size
−10 mesh
mp
963 °C (lit.)
density
3.856 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Ba]Cl
InChI
1S/Ba.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
Legal Information
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
202746529591449644
assay
99.95% trace metals basis
assay
99.99% trace metals basis
assay
≥99.999% trace metals basis
assay
99.999% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
synthesis grade
grade
-
grade
-
grade
synthesis grade
mp
963 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
963 °C (lit.)
density
3.856 g/mL at 25 °C (lit.)
density
4.89 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
3.856 g/mL at 25 °C (lit.)
impurities
≤550.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤10.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Barium chloride
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)