Przejdź do
529591
Barium chloride dihydrate
≥99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Barium(2+) dichloride dihydrate, Dichlorobarium dihydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1310,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
BaCl2 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.26
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
233-788-1
MDL number:
Assay:
≥99.999% trace metals basis
Form:
powder
1310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.999% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: barium
impurities
≤10.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES string
O.O.Cl[Ba]Cl
InChI
1S/Ba.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI key
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Growth and characterization of barium chloride dihydrate crystal: This study explores the coordination of barium chloride dihydrate with amino acids, highlighting its applications in nonlinear optical crystalline compounds (E Peter et al., 2018).
  • Growth and characterization of a semiorganic NLO material: Describes the growth of L-histidine barium chloride dihydrate crystals by slow solvent evaporation, emphasizing its potential in non-linear optical applications (TR Beena et al., 2016).
  • Material Synthesis, Energy Diagram and Physicochemical Properties of Frequency Doubling 2-Aminopyridine Barium Chloride (2APBC) Crystal: Examines the synthesis and optical properties of 2-aminopyridine barium chloride crystals, useful for frequency doubling applications (D Sivavishnu et al., 2019).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
217565B0750450170
description
≥99.999% trace metals basis
description
ACS reagent, ≥99%
description
≥99%
description
99.995% trace metals basis
form
powder
form
powder, crystals or chunks
form
powder or crystals
form
crystalline
assay
≥99.999% trace metals basis
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
99.995% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
impurities
≤10.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤0.005% oxidizers, ≤0.005% insolubles
impurities
-
impurities
≤2.0% BaCO3 by HCl, ≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
reaction suitability
core: barium
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
core: barium
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Barium chloride dihydrate
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)