Merck
446939
Sigma-Aldrich
N-(Triphenylphosphoranylidene)-1H-benzotriazole-1-methanamine
90%
Synonim(y):
1-[[(Triphenylphosphoranylidene)amino]methyl]benzotriazole, Betmip
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H21N4P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
408.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
90%
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
zanieczyszczenia
10% N-(triphenylphosphoranylidene)-2H-benzotriazole-2-methanamine
mp
116-122 °C (lit.)
ciąg SMILES
C(N=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)n4nnc5ccccc45
InChI
1S/C25H21N4P/c1-4-12-21(13-5-1)30(22-14-6-2-7-15-22,23-16-8-3-9-17-23)26-20-29-25-19-11-10-18-24(25)27-28-29/h1-19H,20H2
Klucz InChI
IOSUDUVEOWKKBL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Grignard reaction
  • Preparation of N,N-Bis(but-3-enyl)amines via aza-Wittig reaction with aldehydes, followed by a double Grignard reaction with allylmagnesium bromide
  • Organic synthesis of N-alkyliminophosphoranes and a-functionalized N-alkyliminophosphoranes
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)