Merck
442259
Sigma-Aldrich
Triisodecyl phosphite
About This Item
Wzór liniowy:
(C10H21O)3P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
502.79
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.46 (lit.)
bp
166 °C (lit.)
gęstość
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)CCCCCCCOP(OCCCCCCCC(C)C)OCCCCCCCC(C)C
InChI
1S/C30H63O3P/c1-28(2)22-16-10-7-13-19-25-31-34(32-26-20-14-8-11-17-23-29(3)4)33-27-21-15-9-12-18-24-30(5)6/h28-30H,7-27H2,1-6H3
Klucz InChI
QEDNBHNWMHJNAB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Heat stabilizer for polymers
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)