Merck
440663
Sigma-Aldrich
4-(2-Chloroacetamido)benzoic acid
97%
About This Item
Wzór liniowy:
ClCH2CONHC6H4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.62
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
264 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
amide
carboxylic acid
chloro
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(NC(=O)CCl)cc1
InChI
1S/C9H8ClNO3/c10-5-8(12)11-7-3-1-6(2-4-7)9(13)14/h1-4H,5H2,(H,11,12)(H,13,14)
Klucz InChI
FNXAWVZXABMYRM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Synthesis of 4-(2-Chloroacetamido)benzoic acid has been reported. It is reported as key intermediate in the synthesis of series of Matijing-Su (MTS, N-(N-benzoyl-L-phenylalanyl)-O-acetyl-L-phenylalanol) derivatives.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jingying Qiu et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 19(18), 5352-5360 (2011-08-30)
A series of Matijing-Su (MTS, N-(N-benzoyl-l-phenylalanyl)-O-acetyl-L-phenylalanol) derivatives were synthesized and evaluated for their anti-hepatitis B virus (HBV) activity in 2.2.15 cells. The IC(50) of compounds 14a (0.71 μM), 13c (2.85 μM), 13b (4.37 μM), etc. and the selective index of