Merck
439789
Sigma-Aldrich
Erbium(III) iodide
anhydrous, powder, 99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Erbium iodide, Erbium triiodide
About This Item
Wzór liniowy:
ErI3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
547.97
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
anhydrous
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: erbium
gęstość
5.5 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
I[Er](I)I
InChI
1S/Er.3HI/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Klucz InChI
OKVQKDALNLHZLB-UHFFFAOYSA-K
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)