Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 856,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2270,00 zł |
Informacje o tej pozycji
856,00 zł
grade
anhydrous
Quality Segment
assay
99.9% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: terbium, reagent type: catalyst
impurities
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
588 °C (lit.)
density
4.35 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Tb](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Tb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
GFISHBQNVWAVFU-UHFFFAOYSA-K
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description powder, 99.9% trace metals basis | description anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis | description 99.9% trace metals basis | description 99.999% trace metals basis |
| form powder | form powder | form solid | form powder and chunks |
| assay 99.9% trace metals basis | assay 99.99% trace metals basis | assay 99.9% trace metals basis | assay 99.999% trace metals basis |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade anhydrous | grade anhydrous | grade - | grade - |
| density 4.35 g/mL at 25 °C (lit.) | density 4.35 g/mL at 25 °C (lit.) | density 4.35 g/mL at 25 °C (lit.) | density 4.35 g/mL at 25 °C (lit.) |
| impurities ≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis | impurities ≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis | impurities ≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis | impurities ≤15.0 ppm Trace Rare Earth Analysis |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Terbium(III) chloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?