Merck
437042
Supelco
N-Isobutyryl-D-cysteine
97%, ChiraSelect
Synonim(y):
N-(2-Methylpropionyl)-D-cysteine
About This Item
Wzór liniowy:
HSCH2CH[NHCOCH(CH3)2]CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12000000
eCl@ss:
32160406
Identyfikator substancji w PubChem:
linia produktu
ChiraSelect
Próba
97%
mp
97-101 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)C(=O)N[C@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C7H13NO3S/c1-4(2)6(9)8-5(3-12)7(10)11/h4-5,12H,3H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m1/s1
Klucz InChI
BWBQXMAXLAHHTK-RXMQYKEDSA-N
Informacje prawne
ChiraSelect is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
zastąpiony przez
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)