Merck
435287
Sigma-Aldrich
Poly(styrene-co-maleic acid), partial isobutyl ester
average Mv ~65,000
Synonim(y):
maleated copolymer, maleated polymer, maleic copolymer
About This Item
Wzór liniowy:
[CH2CH(C6H5)]x[CH(CO2R)CH(CO2R)]y, R = H or -CH2CH(CH3)2
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
masa cząsteczkowa
average Mv ~65,000
rozpuszczalność
aqueous base, alcohols, ketones and ethyl acetate: soluble
ciąg SMILES
OC(=O)\C=C\C(O)=O.C=Cc1ccccc1.CC(C)COC(=O)\C=C\C(=O)OCC(C)C
Opis ogólny
1:<1 mole ratio of styrene:maleic anhydride
Zastosowanie
Binder, water resistance additive and adhesive additive.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Erik C Gunther et al.
Cell reports, 26(1), 145-158 (2019-01-04)
Cellular prion protein (PrPC) binds the scrapie conformation of PrP (PrPSc) and oligomeric β-amyloid peptide (Aβo) to mediate transmissible spongiform encephalopathy (TSE) and Alzheimer's disease (AD), respectively. We conducted cellular and biochemical screens for compounds blocking PrPC interaction with Aβo.