Merck
432229
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-chloro-1-fluorobenzene
99%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H3(Cl)F
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.44
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.553 (lit.)
bp
194 °C (lit.)
gęstość
1.727 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1ccc(Br)cc1Cl
InChI
1S/C6H3BrClF/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3H
Klucz InChI
CJTIWGBQCVYTQE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-bromo-2-chloro-1-fluorobenzen może być stosowany do otrzymywania 2-(3-chloro-4-fluorofenylo)-4,4,5,5-tetrametylo-1,3,2-dioksaborolanu.[1]
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
192.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
89 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mark S Jensen et al.
The Journal of organic chemistry, 70(15), 6034-6039 (2005-07-16)
A practical synthesis of 2-[3-(4-fluoro-3-pyridin-3-yl-phenyl)-imidazo[1,2-a]pyrimidin-7-yl]-propan-2-ol (1), an oral GABA(A) alpha(2/3)-selective agonist, is described. The five-step process, which afforded 1 in 40% overall yield, included imidazopyrimidine 2 and pyridine boronic acid 4 as key fragments. The synthesis is highlighted by consecutive
James A Newby et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 20(1), 263-271 (2013-12-18)
Conducting low-temperature organometallic reactions under continuous flow conditions offers the potential to more accurately control exotherms and thus provide more reproducible and scalable processes. Herein, progress towards this goal with regards to the lithium-halogen exchange/borylation reaction is reported. In addition