Merck
431656
Sigma-Aldrich
Tribromoacetyl chloride
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CBr3COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
315.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
0.23 psi ( 20 °C)
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.583 (lit.)
gęstość
1.628 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClC(=O)C(Br)(Br)Br
InChI
1S/C2Br3ClO/c3-2(4,5)1(6)7
Klucz InChI
RDBMNMVDVKRYKW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Tribromoacetyl chloride may be used for the preparation of dihexadecyl N-(tribromoacetyl)-L-glutamate. It may be used for the synthesis of docetaxel.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Study of the Cine-Rearrangement and the Cinesubstitution of 2, 2-Dihalocyclobutanones.
Jose'Renato Cagnon JMB.
Journal of the Brazilian Chemical Society, 7(5), 371-377 (1996)
A novel two-dimensional photopolymerization at an oriented bilayer surface. Effective molecular-weight control using membrane state and chain transfer.
Higashi, N, et al.
Macromolecules, 23(5), 1475-1480 (1990)
Development of New Efficient Synthetic Methods for Docetaxel.
Heo JH, et al.
ChemInform, 40(29) (2009)
Cycloaddition of dihaloketenes with trimethylsiloxycycloolefins and fluorination of the products.
Habibi MH, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 37(2), 177-181 (1987)
Laser Raman and infrared spectra of tribromoacetyl-chloride.
Randhawa HS and Walter W.
Journal of Molecular Structure, 35(2), 303-307 (1976)