Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Wacker Chemie AG
refractive index
n20/D 1.404 (lit.)
bp
70 °C (lit.)
mp
−76 °C (lit.)
density
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
silyl
SMILES string
C[Si](C)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H6Cl2Si/c1-5(2,3)4/h1-2H3
InChI key
LIKFHECYJZWXFJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- As a silane coupling agent in the synthesis of silica nanoparticles and in their surface modification studies.
- To prepare polydimethylsiloxane microemulsions by reacting with sodium dodecylpolyoxyethylene sulfate.
- To prepare a novel heterasumanene where the benzylic carbon atoms of the sumanene are replaced by heteroatom (S, Si) functionalities
Other Notes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dichlorodimethylsilane
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
33.8 °F - closed cup
flash_point_c
1 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-78-5
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?