Merck
428310
Sigma-Aldrich
Polyphenylsulfone
About This Item
Wzór liniowy:
(-C6H4-4-SO2C6H4-4-OC6H4-4-C6H4-4-O-)n
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
beads
wskaźnik szybkości płynięcia
14-20 g/10 min (400°C/2.16kg)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.672 (lit.)
temp. przejścia
Tg 208 °C (DSC)
gęstość
1.29 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ccc(cc1)-c2ccc(O)cc2.Oc3ccc(cc3)S(=O)(=O)c4ccc(O)cc4
Zastosowanie
Medical devices requiring sterilization and electrical connectors and switches.
Cechy i korzyści
Outstanding color, transparency and impact strength to 200°C. Best overall chemical resistance of the commercial polysulfones.
Postać fizyczna
Thermoplastic transparent engineering resin.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Masaki Watanabe et al.
Polymers, 12(1) (2020-01-16)
The purpose of this study was to evaluate the physical and chemical properties of engineering plastics processed using supercritical CO2. First, we prepared disk-shaped test pieces via a general molding process, which were plasticized using supercritical CO2 at temperatures lower