Merck
424242
Sigma-Aldrich
[3-(Ethoxycarbonyl)-2-oxopropyl]triphenylphosphonium chloride
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5O2CCH2COCH2P(C6H5)3Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
426.87
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
mp
160 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ketone
phosphine
ciąg SMILES
[Cl-].CCOC(=O)CC(=O)C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C24H24O3P.ClH/c1-2-27-24(26)18-20(25)19-28(21-12-6-3-7-13-21,22-14-8-4-9-15-22)23-16-10-5-11-17-23;/h3-17H,2,18-19H2,1H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
BRRCLIKFZISBBV-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Reactant for:
  • Preparation of cyclic amidine-based inhibitors of ß-secretase (BACE-1)
  • Wittig reactions
  • Dehydrochlorination and alkylation reactions
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)