Przejdź do
464937
(Cyanomethyl)triphenylphosphonium chloride
98%
Synonim(y):
NSC 92174
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
522,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NCCH2P(C6H5)3Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
337.78
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352002
EC Number:
224-383-0
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
522,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
solid
reaction suitability
core: phosphonium, reaction type: C-C Bond Formation, reaction type: phase-transfer
mp
275 °C (dec.) (lit.)
functional group
nitrile, phosphine
SMILES string
[Cl-].N#CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H17NP.ClH/c21-16-17-22(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20;/h1-15H,17H2;1H/q+1;/p-1
InChI key
ARPLQAMUUDIHIT-UHFFFAOYSA-M
Application
Reactant involved in:
  • Condenation reactions
  • Wittig reactions
  • Synthesis of phosphonium-iodonium ylides
  • Preparation of α,β-unsaturated esters, amides, and nitriles
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)