Kluczowe dokumenty
421243
Dimethyl cubane-1,4-dicarboxylate
99%
Synonim(y):
Cubane-1,4-dicarboxylic acid dimethyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H12O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.22
Beilstein:
1990376
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Polecane produkty
Próba
99%
mp
163-165 °C (lit.)
InChI
1S/C12H12O4/c1-15-9(13)11-3-6-4(11)8-5(11)7(3)12(6,8)10(14)16-2/h3-8H,1-2H3
Klucz InChI
OXBMFCGRQJNAOY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Tri-, tetra-, and pentacarbomethoxy cubane synthon.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Angewandte Chemie (International Edition in English), 32, 612-612 (1993)